Reinraum-Kapuzen, STH002
Lieferant: Ansell-Nitritex
NITRSTH002-C40-MEA 0 EUR
NITRSTH002-C40-M NITRSTH002-C40-L
Reinraum-Kapuzen, STH002
Diese Reinraum-Kapuzen sind hergestellt aus MT031-Material, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser besteht.
Diese Reinraum-Kapuzen sind hergestellt aus MT031-Material, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser besteht.
  • Vorderseite mit Druckknopfverschluss
  • Horizontale Druckknopfleiste am Rücken
  • Vertikale Druckknopfleiste am Rücken
  • Geeignet für Bestrahlung
Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der Klasse 10 (ISO-Klasse 4/M 2.5) und höher.
  • Vorderseite mit Druckknopfverschluss
  • Horizontale Druckknopfleiste am Rücken
  • Vertikale Druckknopfleiste am Rücken
  • Geeignet für Bestrahlung
Gewicht: 109 g/m²