Reinraum-Überstiefel, BioClean™ STO001
Lieferant: Ansell-Nitritex
NITRSTO001-B40-MEA 0 EUR
NITRSTO001-B40-M NITRSTO001-B40-L
Reinraum-Überstiefel, BioClean™ STO001
Diese Überziehstiefel bestehen zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser. Sie verfügen über Druckknöpfe für eine einfache Befestigung an Overalls.
  • Mit Kreppsohle
  • Elastische Oberseite, Knöchel und Krempe
Diese Überziehstiefel bestehen zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser. Sie verfügen über Druckknöpfe für eine einfache Befestigung an Overalls.
  • Mit Kreppsohle
  • Elastische Oberseite, Knöchel und Krempe
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10 (ISO-Klasse 4/M 2.5) und höher.