Körbe für Probenröhrchen
Lieferant: Heathrow Scientific
HEATHS20341BEA 140 EUR
HEATHS20341B HEATHS20341A
Körbe für Probenröhrchen
Körbe Drahtkörbe
Körbe für Probenröhrchen aus Aluminium.
  • Leicht
  • Autoklavierbar
  • Robust
Sie können zum Spülen, Transportieren und Lagern von Laborglaswaren verwendet werden.