Dieses Zweikanal-Thermometer ermöglicht die Überwachung zweier separater Fühler. Die Doppel-Anzeige zeigt gleichzeitig die Temperatur von beiden Fühlern oder die Temperatur von einem Fühler und die Differenz zwischen den beiden (T1-T2) an. Das Thermometer kann mit allen Thermoelementfühlern (Typ K) verwendet werden.
- Serieller Computeranschluss ermöglicht den Anschluss an einen Computer oder Datenlogger zum Erfassen und Speichern der Ergebnisse
- Speicher zum Abrufen der Maximum/Minimum-Messwerte
- „HOLD“-Taste friert die aktuelle Anzeige ein
Zwei Fühler mit schneller Reaktionszeit (<1 s) mit 1,2-m-Kabel.
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit 3 Fühlern, einer 9-V-Batterie und einem Traceable® Zertifikat geliefert.
Bitte beachten Hinweis: Werte gelten für die mitgelieferten Thermoelementfühler. Das Thermometer kann mit den entsprechenden Fühlern, die separat bestellt werden müssen, Temperaturen von –50…+1230 °C messen.