VWR® Traceable®, Digitalthermometer mit Schreiberausgang
Lieferant: VWR
VWR®
620-2046EA 246 EUR
620-2046
VWR® Traceable®, Digitalthermometer mit Schreiberausgang
Thermometer Digitalthermometer
Type-K beaded probe with 120 mm cable
  • Schreiberausgabe liefert Ausdrucke für die strengen QK-Dokumentationsanforderungen von heute
  • Maximum-Taste erfasst den höchsten gemessenen Wert, „Hold“-Taste friert die Anzeige ein zur Erfassung des aktuellen Messwerts
  • Großes, helles 4-stelliges LCD-Display zeigt Werte in °F oder °C an
  • Mobiles Gerät ist komplett tragbar und wurde für einen zuverlässigen Betrieb über Jahre konzipiert
Dieses Thermometer überwacht Bedingungen in Kammern, Reinräumen, Lebensmittelverarbeitung, wissenschaftlichen Labors und allen temperaturempfindlichen Fertigungsprozessen. Es verfügt über einen Schreiberausgang mit einem Millivolt-Ausgangssignal. Dies ermöglicht die Verwendung des Thermometers mit jedem Diagrammschreiber, Streifenschreiber oder Computer, der Millivolt-Signale akzeptiert. Ausgangsspezifikationen sind 1 mV Ausgang pro Grad im 0,1-Grad-Anzeigemodus und 0,1 mV Ausgang pro Grad im 1-Grad-Anzeigemodus.
Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit schnell ansprechendem Fühler, 9-V-Batterie, Schreiberausgang und Traceable® Zertifikat geliefert.
Standards: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001
Lieferumfang: Supplied with a fast-response probe, a nine-volt battery, a recorder output jack, and a Traceable® calibration certificate.