Solarbetriebenes Thermometer, Traceable
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
620-2041EA 39 EUR
620-2041
Solarbetriebenes Thermometer, Traceable
Thermometer Digitalthermometer Digitalthermometer für allgemeine Anwendungen
Diese Thermometer sind immer in Betrieb und laufen für Jahre; die Energie liefert die Beleuchtung im Labor oder in der Anlage. Sie überwachen die Umgebungstemperatur oder Temperaturen von Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen. Der externe Fühler ist ideal für die Lebensmittelinspektion, Mineralöltests, Qualitätskontrollen, biomedizinische Studien, F&E-Analysen und Abwasseruntersuchungen.
  • Großes LCD ist von der anderen Seite des Raums aus leicht ablesbar
  • Fühler und Kabel funktionieren selbst unter Wasser einwandfrei
  • Anzeige wird alle zehn Sekunden aktualisiert
Interner Fühler/externer Fühler (Ø: 4,7 mm) mit 1-m-Kabel
Standards: Traceable to NIST for accuracy. Multi-point calibration on an individually numbered Traceable® certificate which ensures accuracy from an ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognised national measurement institutes (NMI) that are signatories to the CIPM Mutual Recognition Agreement.
Lieferumfang: Wird mit Solarzelle, Reserve-Batterie für schwach beleuchtete Bereiche, VELCRO Klettband zur Befestigung auf jeder Oberfläche und Traceable Zertifikat geliefert.