Dieses digitale Thermometer zeigt die aktuelle, minimale und maximale Temperatur an. Es erfasst zudem die exakte Uhrzeit und das Datum, an dem diese Minimum/Maximum-Werte auftraten.
- Fühler und Kabel arbeiten präzise, auch unter Wasser
- Minimum-/Maximum-Temperatur (Fühler) oder Umgebungstemperatur
- Drahthalterung ermöglicht eine einfache Fühlerplatzierung
Interner Umgebungstemperaturfühler und externer Fühler (L×Ø: 38×4,7 mm) mit 1,8-m-Kabel.
Standards: Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Fühler, einem aufklappbaren Ständer für den Labortisch, einem Schlitz für die Wandmontage, VELCRO® Klettband zur Befestigung auf jeder Oberfläche, einem Traceable®-Kalibrierzertifikat und einer AAA-Alkalibatterie für eine kontinuierliche einjährige Überwachung geliefert.