2-Amino-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC08114.1EA
0
EUR
MAYBCC08114.1
MAYBCC08114.250
2-Amino-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₃N₃S Molecular Weight: 101,13 g/mol |
MDL:
MFCD00003107 CAS-Nummer: 4005-51-0 EINECS: 223-657-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |