2-Amino-1,3,4-thiadiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L01244.06EA
42.5
EUR
L01244.06
L01244.14
2-Amino-1,3,4-thiadiazol ≥98%
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₃N₃S Molecular Weight: 101,13 g/mol Schmelzpunkt: 188…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003107 CAS-Nummer: 4005-51-0 EINECS: 223-657-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |