Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 2%iger Salzsäure (aus As2O3) Standard für die ICP und ICP-MS
Lieferant: SPEX CertiPrep
JOBISPEC-AS3EA 242 EUR
JOBISPEC-AS3
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 2%iger Salzsäure (aus As2O3) Standard für die ICP und ICP-MS
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.