Salpetersäure (1:1) (v/v) 38% (v/v), reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
KRAF05507.5120EA 142 EUR
KRAF05507.5120 KRAF05507.7120 KRAF05507.4100 KRAF05507.3100
Salpetersäure (1:1) (v/v) 38% (v/v), reinst
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: ∼86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II