Salpetersäure 15%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

KRAF05210.4100EA 81 EUR
KRAF05210.4100 KRAF05210.5120 KRAF05210.3100 KRAF05210.6120
Salpetersäure 15%, reinst
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR