2-Piperidinmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL155225-100GEA
169
EUR
SIAL155225-100G
SIAL155225-5G
SIAL155225-25G
2-Piperidinmethanol, Sigma-Aldrich®
2-Piperidinmethanol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005987 CAS-Nummer: 3433-37-2 EINECS: 222-333-2 |