Aluminium-Standardlösung, Standard für die AAS, Supelco®
06154-500MLEA 71.1 EUR
06154-500ML
Aluminium-Standardlösung, Standard für die AAS, Supelco®
Aluminium standard solution, 1000 mg/L Al in 0,05M hydrochloric acid (from AlCl₃) standard for AAS