Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
9826.1000GLEA 42.41 EUR
9826-03 9826.1000GL 9826.2500GL
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
Lagertemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 200-579-1
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use