Salpetersäure 5% analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
KRAF18652.5120EA
152
EUR
KRAF18652.5120
KRAF18652.4100
KRAF18652.3100
Salpetersäure 5% analytisches Reagens
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |