Salpetersäure 10% analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
KRAF20168.5120EA 162 EUR
KRAF20168.5120 KRAF20168.4100 KRAF20168.3100
Salpetersäure 10% analytisches Reagens
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II