Octamethylcyclotetrasiloxan

Lieferant: ABCR GMBH
Achtung

ABCRAB111277.2000EA 287 EUR
ABCRAB111277.2000
Octamethylcyclotetrasiloxan
Octamethylcyclotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Molecular Weight: 296,62 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR