Digitalthermometer, Taschenformat, Traceable®
Lieferant: VWR, part of Avantor
Traceable® VWR®
620-2010EA 125 EUR
620-2010
Digitalthermometer, Taschenformat, Traceable®
Thermometer Digitalthermometer Digitalthermometer für allgemeine Anwendungen
Dieses kleine, leichte (113 g) und stoßfeste Thermometer ist für den einfachen Einsatz in Anlagen und vor Ort gedacht.
  • Zwei Fühler für die simultane Überwachung von zwei Messpunkten
  • Schalter mit drei Positionen für Fühler 1, Fühler 2 oder Aus
  • Ideales Thermometer für Routineanwendungen, da es nur mit einer Taste bedient wird, über einen großen Messbereich und über eine kurze Ansprechzeit verfügt.
B×T×H: 76×25,4×127 mm
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit zwei Fühlern mit 120 mm Ansprechzeit, einer 9-V-Batterie und einem Traceable Zertifikat gemäß NIST geliefert.
Bitte beachten Werte gelten für mitgelieferte Thermoelementfühler Typ K. Das Thermometer kann mit den entsprechenden Fühlern, die separat bestellt werden müssen, Temperaturen von –40 bis +1200 °C messen.