VWR® SuperFrost® BS 7011, Objektträger
Lieferant: VWR
VWR® SuperFrost®
631-0909EA 8 EUR
631-0909 631-0912 631-0911 631-0910 631-0913
VWR® SuperFrost® BS 7011, Objektträger
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Objektträger werden mit einer lichtundurchlässigen Beschichtung in verschiedenen Farben geliefert.
  • Beständig gegen die gängigsten Laborlösungsmittel
  • Kein Verkratzen oder Aneinanderhaften beim Stapeln
  • Beschriftungsbereiche befinden sich oben auf dem Mikroskop-Objektträger, was eine schnelle und einfache Identifizierung gewährleistet
Jede Farbe kennzeichnet verschiedene Präparate entsprechend der Dringlichkeit, Verarbeitung oder Färbetechnik.
Standards: BS 7011