Mikrofluidische Plattform, SilFlow™
Lieferant: SGE (Trajan)
SilFlow™
548-1770EA 373.8 EUR
548-1770 SGEA123743 SGEA123744 548-1790 548-1773 548-1774 548-1771 548-1772 548-1777 548-1799 548-1778 548-1779 548-1780 548-1781 SGEA123755 SGEA123752 SGEA123753 548-1785 SGEA123750 548-1782 548-1783 SGEA123751 548-1788 548-1789 548-1800 548-1786 548-1787 548-1801 548-1802 548-1769
Mikrofluidische Plattform, SilFlow™
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
SilFlow™ Mikrokanalgerät(MCD)-Optionen für GC 3-Port-Splitter, GC 4-Port-Splitter und einen Deans Schalter MCD, perfekt für mehrdimensionale Analysen. SilFlow™ kann ohne Beeinflussung der Chromatographie in Ihr System integriert werden.
  • Chemisch deaktivierte Edelstahlkanäle ohne aktive Stellen, wie sie bei herkömmlichen Anschlüssen vorkommen
  • Herkömmliche Klemmhülsen aus Graphit oder Vespel® können nicht mit der SilFlow™ MCD verwendet werden, da die Formbeständigkeit nicht ausreichend ist und die Gefahr einer Kontaminierung der Kanäle besteht
  • SilTite™ FingerTite Metallferrul ergeben eine zuverlässige Verbindung ohne Totvolumen und dadurch optimierte Peak-Formen
  • Kann bei Drücken von mehr als 25.000 psi verwendet werden
  • SilFlow™ verträgt Ofentemperatur schwankungen bis zu 20 °C/min. Das Design von SilFlow™ reduziert kalte Stellen und die Probenkondensation
Bestellinformation: SilFlow™ Kits enthalten: SilFlow™ Mikrokanalgerät (MCD), SilTite™ FingerTite Werkzeug, Halterung, passende Klemmhülsen, Muttern und Blindferrulen für die Einrichtung. Kapillaren mit 1,1 mm AD sind nicht im Lieferumfang der Splitter-Kits enthalten und müssen ggf. separat bestellt werden.