Schlauch, geflanscht, PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLF740-10EA 17.3 EUR
BOHLF740-10 BOHLF740-22 BOHLF740-20 BOHLF740-26 BOHLF740-04 BOHLF740-24 BOHLF740-02 BOHLF740-08 BOHLF740-28 BOHLF740-06
Schlauch, geflanscht, PTFE, BOLA
Schläuche Transferschlauch
PTFE, PA. Verbindung an BOLA-Verteiler für Flaschen oder BOLA-Chromatografieadapter.
  • Temperaturbeständigkeit: von 0 bis +100 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Druck: 30 bar
Geflanschter PTFE-Schlauch mit schwarzen Fittings am Schlauchende UNF ¼" 28 G aus PP und Unterlegscheibe aus PA. Der Schlauch ist sofort verwendbar.