FTA® Elute -Karten, Whatman™
Lieferant: Qiagen
Whatman™ FTA®
730-1364EA 161 EUR
730-1364 730-1365 512-0527 730-1366
FTA® Elute -Karten, Whatman™
Nukleinsäure-Aufbewahrungssysteme
FTA® Elute -Karten bedienen sich der Whatman FTA® Technologie, die die Verwendung und Verarbeitung von Nukleinsäuren vereinfacht. Die DNA wird in einem einfachen Schritt eluiert und steht daraufhin in Lösung zur Amplifikation bereit.
  • Proben können bei Raumtemperatur entnommen, transportiert und aufbewahrt werden, wodurch die Entstehung hoher Kosten verhindert wird, die durch den Transport von Proben auf Eis und die Lagerung in Tiefkühlgeräten im Labor verursacht werden
  • Die Probenverarbeitungszeit zur Isolierung von DNA beträgt 15 bis 30 Minuten, was lange Isolierungsverfahren mit mehreren Schritten unnötig macht
  • Bei der Probenverarbeitung wird ein einfaches Heißwasser-Eluierungsverfahren angewandt, wodurch die Kosten für ein Aufreiningungskit umgangen werden
  • Es werden höchstens 12 bis 40 µl der Probe pro Aufnahmebereich benötigt, wodurch die Verwendung/Verarbeitung von großen Blutvolumina vermieden wird
  • Hämoglobin, ein bekannter Inhibitor der PCR, wird an die FTA® Eluierungsmatrix gebunden – die DNA wird in einer Lösung frei von PCR-Inhibitoren gewonnen
Die FTA® Eluierungsmatrix wird mit patentrechtlich geschützten Reagenzien chemisch behandelt, welche die Zellen beim Kontakt lysieren und so die Nukleinsäuren freisetzen. Die DNA wird in einem vereinfachten Eluierungsprozess, bei dem Wasser und Hitze angewendet werden, aus der FTA® Eluierungsmatrix gewonnen. Inhibitorische Komponenten, wie z. B. Hämoglobin, werden an der FTA® Eluierungsmatrix gebunden.
Die Indicating FTA® Elute Matrix hat die gleichen chemischen Eigenschaften wie FTA® Elute und ist mit einer Farbanzeige versehen, die sich beim Auftragen der farblosen Probe, z. B. Speichel, Urin, Abstrich der Wangenschleimhaut und kultivierten Zellen, von violett in weiß verfärbt.