Vollsichtbrillen, DuraMaxx™
Lieferant: Honeywell Safety
DuraMaxx™
111-1433EA 28.6 EUR
111-1433 111-1435 111-1434 111-1436
Vollsichtbrillen, DuraMaxx™
Vollsichtbrillen
Diese Vollsichtbrille mit niedrigem Profil und torischen Gläsern bietet eine hervorragende Optik und ein uneingeschränktes Sichtfeld, während sich das weiche Elastomer-Gestell an das Gesicht anpasst und einen bequemen, dichten Sitz ermöglicht.
  • PP/TPE-Rahmen und großes verstellbares Befestigungsband
  • Indirektes Belüftungssystem minimiert Beschlag und hält die Scheiben klar
  • Dura-streme™ Scheibenbeschichtung bietet eine kratzfeste Außenseite und eine beschlaghemmende Innenseite
Die OTG Vollsichtbrillen können komfortabel über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden. Das transparente Scheibenmodell ist ideal zur Verwendung in Gebäuden, während sich das graue Modell für Arbeiten im Freien eignet.
Gewicht: 100 g
Standards: EN 166