(±)-Campherchinon
Lieferant: Molekula
MOLEM60570677EA 0 EUR
MOLEM60570677
(±)-Campherchinon
(±)-Campherchinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
MDL: MFCD00064160
CAS-Nummer: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1