(±)-Campherchinon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A14967.06EA 49 EUR
A14967.06 A14967.14 A14967.22
(±)-Campherchinon ≥99%
(±)-Campherchinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064160
CAS-Nummer: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1