Salzsäure 0.0062 mol/l (0.0062 N)

Lieferant: Bernd Kraft

KRAF01143.5400EA 0 EUR
KRAF01143.5400 KRAF01143.3000 KRAF01143.6400 KRAF01143.6020 KRAF01143.5020 KRAF01143.4000
Salzsäure 0.0062 mol/l (0.0062 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR