Palmitoleinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76169-1GEA 263 EUR
76169-1G
Palmitoleinsäure, Supelco®
Palmitoleinsäure
Formel: C₁₆H₃₀O₂
Molecular Weight: 254,41 g/mol
MDL: MFCD00004437
CAS-Nummer: 373-49-9
EINECS: 206-765-9