tert-Amylethylether
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10246400EA 67 EUR
EHERCA10246400
tert-Amylethylether
tert-Amylethylether
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116,2 g/mol
MDL: MFCD01727266
CAS-Nummer: 919-94-8
UN: 3271
ADR: 3,II