di-Ammoniumthiosulfat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Ammoniumthiosulfat
, Ammoniumhyposulfit
KRAF20082.6600EA
669
EUR
KRAF20082.6600
KRAF20082.5600
KRAF20082.3600
di-Ammoniumthiosulfat, reinst
di-Ammoniumthiosulfat
Formel:
H₈N₂O₃S₂ Molecular Weight: 148,21 g/mol Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00015965 CAS-Nummer: 7783-18-8 EINECS: 231-982-0 Merck Index: 13,00565 |