Tetrahydrofuran, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
78445-5ML-FEA 113 EUR
78445-5ML-F
Tetrahydrofuran, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/78/26837078.jpg