Tetrahydrofuran ≥99,7% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: THF Oxolan 1,4-Oxidobutan Tetramethylenoxid Furantetrahydrid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
28559.320EA 266 EUR
28559.320 28559.290
Tetrahydrofuran ≥99,7% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Tetrahydrofuran
Da dieses Produkt nicht stabilisiert ist, nimmt der Gehalt während der Lagerung ab.
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,70 %
Wasser Max. 0,1000 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Peroxides (as H₂O₂) max 50 mg/kg
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 40,0 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 60,0 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 70,0 %
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (280 nm) Min. 96,0 %
UV Durchlässigkeit (300 nm) Min. 98,0 %