Tetrahydrofuran, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol ≤ 300 ppm
28553.293EA 70.2 EUR
28553.293
Tetrahydrofuran, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) Min. 99,8 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0060 %
Peroxide (als H2O2) Max. 0,0200 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Stabilisator (Ionol/BHT) Max. 0,030 %
Wasser Max. 0,0100 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm