1,7-Dimethylnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
C20767000
EHERC20767000EA 74 EUR
EHERC20767000
1,7-Dimethylnaphthalin
1,7-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Molecular Weight: 156,23 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.0115 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00060884
CAS-Nummer: 575-37-1
EINECS: 209-382-5