Naphthalin, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
84679-1GEA
42.1
EUR
84679-1G
84679-250MG
Naphthalin, Supelco®
Naphthalene
Formel:
C₁₀H₈ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79…82 °C Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001742 CAS-Nummer: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06457 |