Naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL184500-250GEA 63 EUR
SIAL184500-250G SIAL184500-5G SIAL184500-1KG
Naphthalin, Sigma-Aldrich®
Naphthalene
Formel: C₁₀H₈
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001742
CAS-Nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/18/789118.jpg