Naphthalin 99+% zur Szintillation
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO180200050EA
26.1
EUR
ACRO180200050
ACRO180200010
ACRO180202500
Naphthalin 99+% zur Szintillation
Naphthalene
Formel:
C₁₀H₈ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 79…82 °C Dichte: 0,99 g/cm³ Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001742 CAS-Nummer: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06457 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 82 °C |
Solubility | (5 % in methanol) Clear colorless |
GC | ≥99.0 % |