Petrischale, Analyslide®
Lieferant: Pall Laboratory
Analyslide®
516-8020EA 135 EUR
516-8020
Petrischale, Analyslide®
Zellkulturschalen Petrischalen
PS. Die Petrischale Analyslide® hat einen rechteckigen Boden und eine kreisförmige Kammer für einen 47-mm-Membranfilter. Die Probe wird während der mikroskopischen Untersuchung geschützt, und Membranfilter können zur späteren Ansicht aufbewahrt und geschützt werden.
  • Rechteckiger Boden, passend für die meisten mikroskopischen Phasen
  • Innerer Abdeckring zum sicheren Schließen
  • Transparenter Deckel beeinträchtigt nicht die Betrachtung der Probe
  • Matter Bereich am Boden ermöglicht die Kennzeichnung der Probe mit einem Marker
  • Praktischer Karton vereinfacht die Probennahme und -aufbewahrung