Petrischalen, Sterilin®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
391-2028EA 498 EUR
391-2028
Petrischalen, Sterilin®
Zellkulturschalen Petrischalen
Ideal für Anwendungen, bei denen eine große Oberfläche und eine sehr flache Basis erforderlich sind.
  • Leicht zu greifende Rillen auf dem Unterteil, um die individuelle Handhabung der Schale zu erleichtern
  • Dreifache Belüftungsnocken, um den Gasaustausch zu unterstützen
  • Ideal für den Einsatz in automatischen Plattenausgießern
Die angegebenen Abmessungen sind für Außen-Ø an der Basis und äußere Höhe (mm)
Standards: Gemäß EN ISO 24998 hergestellt und getestet