2,6-Naphthalindicarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Naphthalin-2,6-dicarbonsäure
FLUO013171.100GEA
485
EUR
FLUO013171.100G
FLUO013171.5G
FLUO013171.25G
CHMPFL13171.POR
2,6-Naphthalindicarbonsäure
2,6-Naphthalindicarbonsäure
Formel:
C₁₂H₈O₄ Molecular Weight: 216,19 g/mol Siedepunkt: 422 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 366…368 °C |
MDL:
MFCD00004105 CAS-Nummer: 1141-38-4 EINECS: 214-527-0 |