2-Naphthaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme:
β-Naphthaldehyd
, 2-Naphthalincarbaldehyd
, β-Naphthalincarbaldehyd
MOLE40933039-25GEA
130
EUR
MOLE40933039-25G
2-Naphthaldehyd
2-Naphthaldehyd
Formel:
C₁₁H₈O Molecular Weight: 156,18 g/mol Siedepunkt: 160 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 57…60 °C Dichte: 1,0775 g/cm³ (99 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004094 CAS-Nummer: 66-99-9 EINECS: 200-640-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...