Silbernitrat ≥99%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
M122-500GEA 0 EUR
M122-500G M122-100G M122-25G
Silbernitrat ≥99%, Proteomik-Qualität
Silbernitrat
Färbt Proteine nach Elektrophoreseauftrennung. Auch zur Bestimmung von Chlorid-Ionen in Lösung.
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid < 0,0005%
Clarity of Solution Entspricht
Kupfer ≤ 0,0002 %
Free Acid Test Entspricht
Eisen ≤ 0,0002 %
Blei ≤ 0,001 %
Reinheit ≥ 99 %
Substances not Precipitated by HCl < 0,01 %
Sulfat ≤ 0,002 %