Kieselgel, Porengröße: 60 Å (0.015-0.040 mm) für Säulenchromatographie, Millipore®
Lieferant: Merck
1.15111.1000EA 219 EUR
1.15111.1000
Kieselgel, Porengröße: 60 Å (0.015-0.040 mm) für Säulenchromatographie, Millipore®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10) 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50) 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90) 34.0 - 40.0 µm