Kieselgel, Porengröße: 60 Å <0.063 mm für Säulenchromatographie, Millipore®
Lieferant: Merck
1.07729.1000EA 193 EUR
1.07729.1000
Kieselgel, Porengröße: 60 Å <0.063 mm für Säulenchromatographie, Millipore®
Silica gel
* F254: Fluoreszenzindikator
  • Verlässliche Ergebnisse und einfache Probenauftragung
  • Verschiedene Packungsgrößen erhältlich (250 g bis 25 kg)
  • Wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Produkten
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 95 %  0.063 mm