Kieselgel, Porengröße: 100 Å, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60746-1KGEA 132 EUR
60746-1KG
Kieselgel, Porengröße: 100 Å, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4