Kieselgel, Granulat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
27613.294EA 63.4 EUR
27613.294
Kieselgel, Granulat, TECHNICAL
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on drying (140°C; 4 h) Max. 3 %
Water-absorption capacity (40 % RH) Min. 20 %