Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.030-0.200 mm für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO419290050EA
279
EUR
ACRO419290050
ACRO419292500
ACRO419290010
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.030-0.200 mm für die Chromatographie
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤6.0 % (160°C) |
Particle size | ≥30 µm (D(10%)) |
Particle size | ≤250 µm (D(90%)) |
Pore volume | 0.8 to 1.0 ml/g (N2) |
Surface area | 500 to 600 m²/g |