Kieselgel 3-6 mm, nicht toxisch für die Trocknung
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO357400050EA
200
EUR
ACRO357400050
ACRO357400250
ACRO357400010
Kieselgel 3-6 mm, nicht toxisch für die Trocknung
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Irregular granules |
Particle size | 3.0 to 6.0 mm |
Residual water | ≤2.0 % (140°C, 4 h) |
Water adsorption | ≥20.0 % (40% rH) |