(Triisopropylsilyl)acetylen
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS18000.5EA
95.7
EUR
SILNSILS18000.5
SILNSILS18000.25
(Triisopropylsilyl)acetylen
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel:
C₁₁H₂₂Si Molecular Weight: 182,38 g/mol |
MDL:
MFCD00075452 CAS-Nummer: 89343-06-6 |