(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS03339.25EA
1010
EUR
SILNSILS03339.25
SILNSILS03339.10
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
Formel:
C₈H₁₆Si Molecular Weight: 140,3 g/mol |
MDL:
MFCD00191877 CAS-Nummer: 86318-61-8 |